Learn More
MedChemExpress Neurotensin
Spécification
Spécification
| Pureté | 97.4% |
| CAS | 39379-15-2 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Poids moléculaire | 1672.92 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 33.33 mg/mL (19.92 mM∣Need ultrasonic) |