Learn More
Decon™ Neutracon
Code produit 10355650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10355650 1000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10355650 Fournisseur Decon™ Code fournisseur NEU1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Decon Neutracon, quantité : 5 000 mL, ambré, format : Liquide, gamme de pH : 7,5, viscosité : 55,0 cps à 23 deg.C.
Decon Neutracon, quantité :5 000 ml, ambré, format :Liquide, plage de pH :7,5, viscosité :55,0 cps à 23°C
Biodégradable, sans phosphate, enzyme et agent de blanchiment au chlore, agent actif de surface liquide presque neutre. Complètement soluble dans l’eau et ne dépose pas de calcium et de magnésium et ne précipite pas le fer. Les solutions sont complètement stables dans l’air et n’absorbent pas le CO2. Peut être utilisé en association avec des solvants hydrosolubles. Une solution à 13 % suffit pour la majorité des applications de nettoyage. Le chauffage de la solution ou l’utilisation dans un bain de nettoyage à ultrasons réduit considérablement le temps de nettoyage. Formulé spécifiquement pour le nettoyage / la décontamination des métaux non ferreux, du verre de silice “souple”, des surfaces en polymère et d’autres matériaux qui peuvent être corrodés, gravés, dégradés, décolorés ou affaiblis par des agents de nettoyage acides ou alcalins.
Spécification
Forme Liquide
pH 7,5
Aspect Ambré
Viscosité 55,0 cps à 23°C
Volume (métrique) 1000 ml