Learn More
Contec™ NeutraKlean™ Détergent à base d'eau purifiée, stérile
BIOPHARMA
Code produit 15507171 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Quantité:
2 Paquets
6 x 1 L
6/Carton
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
15507171 Flacon à bouchon 2 Paquets 2 bouteilles
15557171 Flacon pulvérisateur 6/Carton 6 bouteilles
16615544 Flacon à bouchon 6 x 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15507171 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SBC503NK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.08€
    161.32€ / 2 pièces
    Économisez 160.76€
    49% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-03-2027
Contec™ NeutraKlean est un détergent doux et peu moussant conçu pour le nettoyage des salles blanches des sciences de la vie. Idéal pour le nettoyage de faible niveau nécessaire après l’entretien, et pour éliminer les résidus de désinfectant et les salissures.
Conçu pour le nettoyage des salles blanches utilisées dans le cadre des sciences de la vie.
Avec un pH après irradiation compris entre 6,5 et 8,0, Contec Stérile NeutraKlean est idéal pour effectuer le nettoyage de bas niveau requis après la maintenance et pour éliminer les résidus de désinfectant et les saletés générales. L’utilisation d’un surfactant/détergent permet de rompre la liaison des particules et de la saleté à une surface et de les éliminer plus facilement.
Le produit est de 0,2 μm filtré et rempli sous un flux d'air de classe A et emballé dans une salle blanche de classe C. Prêt à l'emploi, le produit est disponible sous forme de flacon pulvérisateur à gâchette de 1 L ou de bouteille à bouchon, ainsi que de bidon à bouchon de 5 L pour les grandes surfaces. Le pulvérisateur à gâchette de 1 L est équipé d’un système de protection “bag in bottle” qui empêche la contamination du contenu du flacon pendant l’utilisation.
Les flacons sont fournis avec double sachet pour faciliter le transfert du produit dans une salle blanche pharmaceutique, des isolateurs ou RABS. Les sacs à déchirement linéaire sont faciles à ouvrir même lorsque vous portez des gants.
Caractéristiques& Avantages
  • Le pH neutre le rend adapté à une utilisation dans toutes les zones de la salle blanche et doux sur les surfaces
  • Filtré à 0,2 micron sous un débit d’air de grade A dans une salle blanche de grade C garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • L’action détergente faiblement moussante est idéale pour une utilisation sur les sols, les murs et les paillasses.
  • Un faible taux de surfactant produit de faibles résidus qui peuvent être facilement éliminés.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation, et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Le pulvérisateur à gâchette et le système de protection “bag in bottle” empêchent la contamination du contenu du flacon en cours d’utilisation
  • Les flacons peuvent être complètement vidés afin d’éviter le gaspillage. Il est donc inutile de jeter le produit inutilisé pendant sa durée de conservation.
  • Double sachet dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Le récipient à bouchon est idéal pour les zones plus grandes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Détergent à l’eau purifiée
Forme Liquide
pH 6 à 8
Stérilité Stérile
Aspect Incolore
Couleur Transparent
Composition Peroxyde d’hydrogène et eau purifiée
Concentration 0,3 % d’oxyde d’amine dans de l’eau purifiée (PE)
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Stérilise contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
Quantité 2 Paquets
Volume (métrique) 5 L