Learn More
AGMA Détergent neutre dans WFI
Code produit 30066739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon à bouchon
Pulvérisateur à gâchette
Quantité:
4 x 5 l
15 x 1 l
Conditionnement:
15 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur Quantité Conditionnement
30066739 Flacon à bouchon 4 x 5 l 4 pièces
30066746 Pulvérisateur à gâchette 15 x 1 l 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30066739 Fournisseur AGMA Code fournisseur 1223
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    119.93€ / 4 pièces
    Économisez 13.07€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Protégez vos salles blanches avec un détergent neutre très efficace et à nettoyage en profondeur
Mise en œuvre Une expertise considérable en technologie des tensioactifs et en désinfection, The Neutral Detergent est conçu spécifiquement pour une utilisation en salle blanche. Le Neutral Detergent est disponible en formulation filtrée à 0,2 μm. Nous proposons la formulation The Neutral Detergent en plusieurs formats, incluant un spray à déclenchement de 1 L et un contenant liquide de 5 L. Avec des propriétés de nettoyage de surface très efficaces, il est idéal lorsqu’un nettoyage en profondeur est nécessaire.
  • Disponible dans une variété de formats adaptés à vos SOP
  • Sprays à gâchette de 1 L pour faciliter l’utilisation par les opérateurs
  • Liquide pratique de 5 L pour doser les lingettes sèches ou pour les systèmes de serpillage
  • Formulé pour avoir une faible mousse, il ne laisse pas de résidus importants ni de traces de frottement
  • Fluide filtré de 0,2 μm préparé dans une salle blanche de classe D
  • Mélangé à de l’eau de qualité WFI pour aider à garantir un faible taux d’endotoxines
  • Durée de conservation non ouverte de 2 ans
  • Certification complète disponible pour une traçabilité complète
  • Recommandé pour une utilisation dans les salles blanches de classe C ou D (conformément à vos évaluations de risques, procédures opérationnelles standard et validations cGMP)
Spécification
Type de produit Détergent neutre dans WFI
Color-coded Non
Forme Liquide
pH 6 à 9
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Type de conteneur Flacon à bouchon
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Salles blanches et/ou environnements contrôlés soumis à vos stratégies de contrôle de la contamination
Quantité 4 x 5 l