Learn More
Syngene™ Ensemble d’écrans de champ neutre destiné aux systèmes G:BOX
Ensemble d’écrans de champ neutre Syngene™ à utiliser avec les systèmes G:BOX ; incluent un écran bleu et un écran dépoli.
Marque:  Syngene™ GX-NFS
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12814038
  • 32.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-06-2024
Description
  • Corrige tout éclairage irrégulier en acquérant une image de référence de champ neutre avec la même intensité d’éclairage utilisée lors de l’expérience
  • Pour une utilisation avec un éclairage et des transilluminateurs épiscopiques-UV
Spécification
Spécification
Systèmes G:BOX
1 écran bleu et 1 écran dépoli
335 x 330 x 15 mm