Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Neutre
Code produit 15475319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475319 1 g 1g
15485319 5 g 5g
15495319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475319 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63054.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.39€
    33.65€ / 1g
    Économisez 6.74€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Coloration de contraste nucléaire utile dans la plage de pH 6,8 à 8,0
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5; C.I. 50040
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral Red
Point de fusion 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Couleur Noir à vert
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 288.78