Learn More
Melford Rouge Neutre
Code produit 30018573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018573 5 g 5g
30018572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018573 Fournisseur Melford Code fournisseur N224005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Colorant biologique utilisé pour colorer les noyaux en rouge et pour tester la viabilité des cellules afin d'incorporer et de lier le rouge neutre.
colorant biologique utilisé pour tacher les noyaux en rouge et pour tester la viabilité des cellules afin d’incorporer et de lier le rouge neutre.
Colorant biologique utilisé pour colorer les noyaux en rouge et pour tester la viabilité des cellules afin d'incorporer et de lier le rouge neutre. Teneur en colorant : > 90%
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral Red
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H16N4-HCl
Quantité 5 g