Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Neutre
Code produit 10259550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10259550 25 g Flacon en verre 25g
10268473 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259550 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 415490250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.80€
    73.65€ / 25g
    Économisez 15.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral Red
Point de fusion 290.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1 to 1.12
Teneur en colorant 50% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 539 to 544nm
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 288.77
Qualité Pures