Learn More
Rouge neutre, 60 %, MP Biomedicals™
Code produit 11473700 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473700 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473700 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210243883
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral red
CAS 553-24-2
Plage de pourcentage du dosage 0.6
Formule moléculaire C15H17ClN4
Synonyme Nuclear Fast Red, C.I. 50040
Couleur Vert
Quantité 250 g
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Nom IUPAC chlorhydrate de 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Poids de la formule 288.8