Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge neutre, ACS
Code produit 15464969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464969 50 g 50g
15474969 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464969 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62643.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Coloration de contraste nucléaire utile dans la plage de pH 6,8 à 8,0
Neutral Red is most commonly used for histological stain for lysosymes but has also been incorporated in investigation of viruses, as a pH indicator, determination of DNA with optical and electrochemical methods, evaluation of synthetic and naturally derived biomaterials. Neutral red can be electrochemically polymerized and used as a redox mediator. The compound once taken up by cells can be used to acertain cell viability with a excitation maximum at 470 nm and emission maximum at 580nm. It is used as a red nuclear counter stain in various cytochemical procedures. It is suitable for microscopy and microbiology and supravital staining of living blood cells. A vital dye used as an indicator and biological stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rouge neutre est le plus couramment utilisé pour la coloration histologique des lysosymes, mais il a également été incorporé dans l’étude des virus, en tant qu’indicateur de pH, dans la détermination de l’ADN avec des méthodes optiques et électrochimiques, l’évaluation des biomatériaux synthétiques et dérivés naturellement. Le rouge neutre peut être polymérisé électrochimiquement et utilisé comme médiateur redox. Une fois pris en charge par les cellules, le composé peut être utilisé pour garantir la viabilité cellulaire dont le taux d’excitation et d’émission ne dépasse pas respectivement 470 nm et 580 nm. Il est utilisé comme une contre-coloration nucléaire rouge dans diverses procédures cytochimiques. Il est adapté à la microscopie et à la microbiologie et à la coloration supraventive des cellules sanguines vivantes. Colorant vital utilisé comme indicateur et colorant biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml à 25°C), abs. d’alcool (1,8 %) et cellosolve (3,75 %).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5; C.I. 50040
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral Red
Point de fusion 290°C (decomposition)
Beilstein 3918740
Merck Index 14,6488
Couleur Noir à vert
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml at 25°C),abs. alcohol (1.8%),and cello solve (3.75%).
Quantité 50 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 288.78
Qualité ACS