Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert brillant, pur, coloration biologique de haute pureté
Code produit 10420891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420891 25 g Flacon en verre 25g
10423265 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10420891 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    88.65€ / 25g
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 553-24-2 | C15H17ClN4 | 288.779 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
Numéro MDL MFCD00012651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 5, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Neutral red
Point de fusion 290.0°C
Note relative au nom High purity biological stain
Teneur en colorant 50% min.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 25, 401
Merck Index 15, 6573
Couleur Vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: 1.8% in abs. alcohol, 3.75% in cellosolve, 3.0% in ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 288.77
Qualité Pures