Learn More
Rouge neutre, pur, indicateur de niveau, C.I.50040, Fisher Chemical
Code produit 10080290 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10080290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10080290 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/1270/44
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 290°C
CAS 553-24-2
Formule moléculaire C15H17ClN4
Numéro MDL 12651
Clé InChI PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N(C)C)N=C2C=C1N.Cl
Nom IUPAC 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 288.779
CID PubChem 11105
ChEBI CHEBI:86370
Poids de la formule 288.77g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre