Learn More
Rouge neutre (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neutral Red (Technical Grade) |
| CAS | 553-24-2 |
| Formule moléculaire | C15H16N4 .HCl |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | C.I. Basic Red 5','Monohydrochloride, Toluylene Red, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine Hydrochloride, C.I. 50040, C.I. Basic Red 5, Neutral Red, Neutral Red W, Nuclear Fast Red (basic dye), N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 8-N,8-N,3-triméthylphénazine-2,8-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.77 |
| Poids de la formule | 288.1142 |