Learn More
Smeg™ Neutralisants de l’acide liquide
Description
- Agent neutralisant de l’acide liquide
- Pour la verrerie de laboratoire
- Bidon de 5 litres
ACIDGLASS P2 : neutralisant de l’acide phosphorique organique
- pH 2,5
- Domaine d’application : chimie générale, chimie inorganique et chimie de l’essence
- Récipient de 1,1 gallon / 5 litres, 4,4 x 10-3-6,6 x 10-3 gallons / 2-3 ml / litre
ACIDGLASS C2 : neutralisant de l’acide organique faible
- pH 2,4
- Champ d’application : universel, analyse environnementale
- Récipient de 1,1 gallon / 5 litres, 2,2 x 10-3,4,4 x 10-3 gallons / 1-2 ml/ litre
Spécification
Spécification
| Type de produit | Acidglass C2 |
| Type de conteneur | Canister |
| Description | Neutralisant acide organique faible |
| À utiliser avec (application) | Analyse environnementale universelle |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 5 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- ACIDGLASS C2
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.