Learn More
Thermo Scientific™ Protéine NeutrAvidin
Code produit 10443985 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1000 mg
Conditionnement:
1 pièce
1000mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10443985 10 mg 10mg
10675574 100 mg 1 pièce
11716416 1000 mg 1000mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10443985 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31000
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
NeutrAvidin Protein, from Invitrogen. Species Reactivity: ; Applications: ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein, from Invitrogen. Species Reactivity: ; Applications: ELISA, Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot.
La protéine NeutrAvidin est de l’avidine native déglycosylée provenant de blancs d’œufs. Le retrait des glucides en excès par un processus exclusif produit une protéine avec un point iso-électrique plus neutre et des propriétés de liaison non spécifique plus faibles. Les formes purifiées et conjuguées de la protéine NeutrAvidin offrent des performances exceptionnelles dans les applications de transfert Western, d’ELISA et d’IHC qui nécessitent des sondes se liant à la biotine. La spécificité, la sensibilité et les rapports signal-bruit des dosages avec de la protéine NeutrAvidin sont généralement équivalents ou supérieurs à ceux obtenus avec de la streptavidine bien plus coûteuse. L’avidine est une glycoprotéine trouvée dans le blanc d’œuf et des tissus d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens. La protéine de liaison à la biotine contient quatre sous-unités identiques ayant une masse combinée de 67 000 à 68 000 daltons. L’extraction de la glycosylation de l’avidine produit une protéine NeutrAvidin ayant une masse de 60 000 daltons. La liaison à la lectine basée sur les glucides est réduite à des niveaux indécelables ; toutefois l’affinité de liaison à la biotine est conservée. La protéine NeutrAvidin offre les avantages d’un pH neutre pour minimiser l’adsorption non spécifique, ainsi que de résidus de lysine qui restent disponibles pour une dérivatisation ou une autre conjugaison personnalisée. La protéine NeutrAvidin offre la liaison non spécifique la plus faible de toutes les protéines de liaison à la biotine connue. L’activité spécifique pour la liaison à la biotine est d’environ 14 µg/mg de protéine, ce qui est proche de l’activité maximale théorique.
Formulation : 10 mg de protéines purifiées et aucun conservateur
31 000 contient 10 mg de poudre lyophilisée à partir d’avidine modifiée en solution sans sel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Forme Pleine
Famille de protéines Avidine
Molécule cible Biotine
Marqueur ou colorant Non marqué