Learn More
Nevirapine, MedChemExpress
Description
Nevirapine is a non-nucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase used to treat and prevent HIV/AIDS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nevirapine |
| CAS | 129618-40-2 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H14N4O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | BI-RG 587 NSC 641530 NVP |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 14.29 mg/mL (53.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(N=CC=C2)N(C3CC3)C4=NC=CC(C)=C4N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.3 |
| Afficher plus |