Learn More
Névirapine, TRC
Code produit 30010805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010805 50 mg 50mg
30007722 25 mg 25mg
17951895 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN39127550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129618-40-2
Formule moléculaire C15 H14 N4 O
Poids moléculaire (g/mol) 266.3
Synonyme Nevirapine Anhydrous, 6H-Dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl- (9CI), BI-RG 587, NSC 641530, Nevarapine, Nevirapine, Viramune
Nom IUPAC 11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-b :3',2'-e][1,4]diazépine-6-one
SMILES Cc1ccnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Nevirapine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H14N4O/c1-9-6-8-17-14-12(9)18-15(20)11-3-2-7-16-13(11)19(14)10-4-5-10/h2-3,6-8,10H,4-5H2,1H3,(H,18,20)
Poids de la formule 266.1168