Learn More
Eppendorf™ Nouveau Brunswick™ Agitateur d'incubateur à CO2 S41i
Code produit p-7184570
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
15511911 Prise EU 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15511911 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur S41I230011
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le nouveau Brunswick Le S41i est un incubateur agitateur CO2 polyvalent de taille moyenne, idéal pour les laboratoires de croissance disposant d'un espace et d'un budget limités. Il combine une désinfection intégrée à 120 °C et une chambre sans joint en acier inoxydable, avec une structure robuste. Innova Entraînement à triple excentrique.
Applications
  • Préparation de l'inoculum de mammifères
  • Expansion de lignées cellulaires de mammifères en suspension, par exemple CHO cellules HEK293 ou Vero pour l'expression des protéines ou la production de vecteurs viraux
  • Culture de cellules sensibles telles que les cellules souches mésenchymateuses ou les cellules souches pluripotentes induites (CSM ou iPSC) sur des microporteurs en vue de leur reprogrammation ou de la production d'exosomes
  • Culture de cellules adhérentes et applications nécessitant une culture statique en flacon agité, telles que les cultures d'hybridomes, l'adaptation des cellules adhérentes aux cellules en suspension
Caractéristiques
  • Deux en un : plateforme d'agitation pour cultures en suspension et jusqu'à deux étagères (dont une incluse) pour la culture simultanée en incubateur statique à CO2.
  • Idéal pour les espaces de laboratoire limités : Sa conception compacte permet de la glisser sous un banc ou de l'empiler dans un espace réduit.
  • Vitesse de vibration maximale : 25 à 400 tr/min (unités empilées : 25 à 250/400 pour l’unité supérieure/inférieure)
  • Protection efficace contre la contamination : procédure de °désinfection intégrée à 120 °C
  • Nettoyage et désinfection faciles : Chambre lisse et sans joint, sans ventilateur, démontage facile en quelques secondes, bac à eau amovible
  • Grande flexibilité et capacité des récipients : des tubes aux flacons de 5 L, par exemple. 10 flacons Erlenmeyer de 1 L
  • Planification fiable des processus : Éprouvé et testé Innova™ La transmission à triple excentrique contrebalancée (trois arbres de support de poids) assure un fonctionnement sans vibrations et sans problème pendant des années.
  • Spécifications strictes en matière de CO2 pour des résultats reproductibles : précision : ±0,2 % (à 5 % de CO2), homogénéité : ±0,1%
  • Protégez vos supports d'expression sensibles à la lumière : Le système à double porte contribue également à protéger l'atmosphère intérieure et à réduire la consommation de CO2.
  • Moins de bruit au laboratoire : L'un des agitateurs d'incubateur à CO2 les plus silencieux du marché - avec le Innova™ entraînement à triple excentrique contrebalancé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm (1 in)
Capacité de charge (métrique) 11 kg
Précision du contrôle de la vitesse ±1 % pleine échelle
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Ampérage <8 A
Capacité 170 L
Type de produit Agitateur orbital à CO2
Certifications/Conformité CE, UL, cUL, UKCA
Type de bouchon Prise EU
Précision de la température ±0,2 °C
Uniformité de la température ±0,6 °C à température ambiante (20 °C à 25 °C)
Fréquence 50 Hz
Dimensions (P x l x H) intérieures 44,0 x 69,5 x 53,5 cm (17,3 x 27,4 x 21,1 in)
Dimensions (L x l) de la plateforme 35,6 x 61,2 cm (14 x 24 in)
Dimensions (L x l x H) 73 x 87,5 x 85 cm (28,7 x 34,4 x 33,5 in)
Poids à l’expédition (impériale) 423 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 192 kg
Poids (impériale) 340 lb.
Poids (métrique) 154 kg
Modèle Nouveau Brunswick S41i
Affichage Écran tactile couleur
Plage d’humidité 90 ±5 % à 37 °C
Comprend 1 étagère perforée en acier inoxydable installée ; 1 Couvercle de capteur de CO2 ; 1 housse de protection colorée ; 1. Bouclier avant ; 2 protections latérales pour les pieds ; 2 bacs à humidité (acier inoxydable, amovibles pour le nettoyage) ; 3 m/9,8 pi Tube en PVC, 6 mm (1/4 in) alésage, avec un filtre HEPA CO2 en ligne connecté ; 2 colliers de serrage pour tuyau ; 1 filtre HEPA à zéro automatique ; 1 connecteur BMS ; 3 entretoises de rack ; 3 pieds de rack ; 2 couvercles supplémentaires pour capteurs de CO2 ; 1 Cordon d'alimentation secteur ; 1 Manuel d'utilisation
Interface 1 x USB 2.0 ; 1 x alarme de contact de relais BMS ; 1 x Ethernet (uniquement pour la maintenance et la connexion à VisioNize Suite de laboratoire)
Plage de durée En continu
Réfrigéré Non