Learn More
Eppendorf™ Racks pour tubes à essai scientifiques
Description
- Inserts pour faciliter le maintien des tubes et les empêcher de tourner dans le rack
- Les boutons à serrage manuel permettent d’ajuster rapidement l’angle ou de libérer le rack de la plaque de base pour un transport facile jusqu’à la pai
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Diamètre (métrique) | de 8 à 11 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur incubateur Innova 43/43R |
| Comprend | Deux barres réglables et tapis antidérapant en caoutchouc |
| Nbre de positions | 60 |
| Dimensions | Moyenne |