Learn More
Eppendorf™ New BrunswickT™ Innova™ 43, 230 V, orbite 5,1 cm (2 po)
Code produit 11300025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
5,1 cm (2 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
11300025 5,1 cm (2 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit 11300025 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur M13200012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Les agitateurs incubateurs de console Eppendorf Innova 43 et 43R (réfrigérés) sont la solution idéale pour une manipulation précise de grands volumes de cultures. La conception à pédale et à chargement par le haut permet un placement vertical facile des flacons et des échantillons qui peuvent être visualisés à travers une fenêtre.
New Brunswick™ Innova™ 43, 230 V, orbite 5,1 cm (2 po) - Agitateur / Incubateur de type console avec le dispositif d’entraînement à triple excentration - Offre une agitation de grande capacité pour les flacons jusqu’à 6 L - Programmation en mode continu ou en plusieurs étapes - Commandes Innova programmables - Modification automatique de la température, de la vitesse et des lampes UV germicides et photosynthétiques en option à intervalles réguliers (stockez jusqu’à 4 programmes individuels, chacun en 15 étapes) - Commandes et écran montés sur le dessus - Pour une visualisation et un réglage aisés et ergonomiques - Pédale de commande avec couvercle à ouverture facile - Fournit une ouverture / fermeture de la porte à mains libres et un accès facile aux échantillons - Le bac de rétention intégré attrape les déversements accidentels pour faciliter le nettoyage tout en protégeant le mécanisme d’entraînement. Permet également d’être utilisé comme réservoir d’eau pour réduire l’évaporation des échantillons - La grande plateforme 76 × 46 cm (30 po × 18 po) améliore la flexibilité grâce au nombre et à la taille des cultures (vendues séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 5,1 cm (2 in)
Vitesse de rotation 25 à 500 tr/min avec orbite de 2,5 cm, 25 à 300 tr/min avec orbite de 5,1 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) Température ambiante 5°C à 80°C
Fréquence 50 Hz
Profondeur (impériale) 20 in
Profondeur (métrique) 81,3 cm
Dimensions (L x l x H) 81,3 x 115,6 x 103,1 cm (45,5 x 20 x 40,6 in)
Hauteur (impériale) 40,6 in
Largeur (impériale) 45,5 in
Largeur (métrique) 115,6 cm
Plage de durée 0,01 à 99h59, en continu