Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nouveau bleu de méthylène N 85 %
Code produit. 10742592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
Code produit. 10742592
Marque: Thermo Scientific Chemicals 415530025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau New methylene Blue N
Note relative au nom 85%
CAS 1934-16-3
Teneur en colorant ca 70%
Formule moléculaire C18H22ClN3S
Numéro MDL MFCD00135878
Beilstein 27, IV, 5163
Synonyme Basic Blue 24
Clé InChI SQHOAFZGYFNDQX-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES CCNC1=CC2=C(C=C1C)N=C3C=C(C(=[NH+]CC)C=C3S2)C.[Cl-]
Nom IUPAC éthyl-[7-(éthylamino)-2,8-diméthylphénothiazin-3-ylidène]azanium ;chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 347.905
CID PubChem 73518
Poids de la formule 347.9
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à vert
Quantité 2.5 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux