Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de veau nouveau-né
Code produit 17347479 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17347479 100 mL 100mL
11405025 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17347479 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092912149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.86€
    34.65€ / 100mL
    Économisez 3.21€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisé dans la culture cellulaire pour soutenir la maturation des ovocytes, pour étudier la fonction des cellules épithéliales tubulaires et pour développer des cultures primaires de cellules telles que les adipocytes viscéraux.
Spécification
Couleur Brun doré
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Sérum bovin de veau nouveau-né
Quantité 100 mL
Sterilization Method 0,2 μfiltration m
Source Bovin néonatal
Concentration en endotoxines 30 UE/ml
À utiliser avec (application) Applications : culture cellulaire et préservation des organes
Concentration d’hémoglobine ≤ 27 mg/dl
Lyophilisé Non
Mycoplasme détecté Non
Osmolalité De 265 à 323 mOsm/kg
pH 7,1 à 8,2
Teneur en protéines 4,4 à 7%