Learn More
Sartorius NexaGel Solution de récupération de cellules
Code produit 31908339 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908339 100 mL 100mL
31908463 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908339 Fournisseur Sartorius Code fournisseur NGR04100
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Solution de récupération cellulaire non enzymatique, prête à l’emploi, conçue pour la récolte rapide et efficace d’organoïdes ou de cellules 3D cultivées avec NexaGel™ ou d’origine ECM animale.
  • Solution stable à température ambiante avec pH neutre, et elle maintient également l’intégrité de la cellule
  • Les cellules récupérées peuvent être facilement sous-cultivées en formats 2D et 3D
  • La solution est polyvalente et peut être utilisée avant ou après la fixation et la coloration des échantillons d’hydrogel, garantissant ainsi des données de haute qualité pour l’analyse en aval
  • Il convient à la récolte de cellules à partir de plaques recouvertes de ECM 2D
  • Assure un taux de récupération élevé et une viabilité cellulaire, ce qui le rend parfait pour le passage à la cellule, la cryopréservation ou une analyse biochimique approfondie
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Solution de prélèvement d’organoïdes
Stérilité Stérile
Sterilization Method Autoclavé
Quantité 100 mL