Learn More
Sartorius Matrice hydrogel NexaGel
Code produit 31908476 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908476 10 mL 10mL
31908451 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908476 Fournisseur Sartorius Code fournisseur NGH01
 Article restreint
En stock
Hydrogel fonctionnel pré-préparé, sans xéno, idéal pour la recherche en culture cellulaire 3D.
  • Cet hydrogel est formulé avec une combinaison précise de ligands multifonctions et de concentrations, ce qui le rend adapté à une grande variété de types cellulaires et d’applications.
  • Elle peut être directement combinée avec une suspension à cellules sans nécessiter d’ajustements supplémentaires, offrant une solution simple et polyvalente.
  • La matrice d’hydrogel NexaGel™ imite efficacement la matrice extracellulaire naturelle (ECM), créant un environnement plus familier pour les cellules.
  • L’hydrogel est stable à température ambiante, maintient un pH neutre, est transparent, perméable et fonctionne bien avec différents systèmes d’imagerie.
  • Il se transforme en matrice hydrogel simplement en le mélangeant avec le milieu de culture cellulaire.
  • Les cellules cultivées dans ce système peuvent être facilement récupérées grâce à notre solution de récupération cellulaire NexaGel™ .
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Matrice hydrogel
Stérilité Non stérile
Quantité 10 mL