Learn More
Sartorius NexaGel STEM
Code produit 31908459 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
10 mL
Conditionnement:
10mL
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908459 2 mL 2mL
31908362 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31908459 Fournisseur Sartorius Code fournisseur NGH02S
 Article restreint
En stock
Système hydrogel sans xéno conçu pour améliorer les performances des cultures à suspension statique tridimensionnelle (3D).
  • Faciliter l’expansion des cellules souches pluripotentes humaines (hPSC), créant ainsi une plateforme à haut débit pour modéliser divers tissus et états pathologiques.
  • Ce système d’hydrogel prêt à l’emploi présente une formulation optimisée qui permet l’expansion rapide de sphéroïdes de cellules souches 3D de haute qualité avec des caractéristiques pluripotentes.
  • Les hPSC peuvent être décongelés directement à partir de l’azote liquide ou transférés depuis des cuves de culture recouverts de matrice 2D et immédiatement mélangés à la solution hydrogel pour des cultures en suspension statique.
  • Le protocole optimisé est particulièrement bénéfique pour les expériences sensibles au temps, car il minimise le besoin d’échanges fréquents de supports, économisant ainsi du temps et des ressources.
  • Ce système hydrogel est compatible avec la plupart des milieux de culture hPSC et des vaisseaux de culture tissulaire.
  • La méthode unique de culture statique en suspension élimine le besoin de microporteurs dans les bioréacteurs à grande échelle, simplifiant et rationalisant la récolte cellulaire.
  • Les sphéroïdes des cellules souches 3D générés par ce système peuvent être utilisés pour une sous-culture supplémentaire, une différenciation par motifs, le développement d’organoïdes ou la réinstallation des morphologies de cultures 2D.
Spécification
Type de cellule hPSCs
Forme Liquide
Type de produit Système hydrogel
Quantité 2 mL