Learn More
Abnova™ Sonde de répartition FISH NFIB
Code produit 16023535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ul
200 ul
Conditionnement:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16023535 100 ul 100µL
16033535 200 ul 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16023535 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur FS0073.100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Quantité 100 ul
Description Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL
À utiliser avec (application) FISH-Ce
Comprend Coloration de contraste DAPI ( ng/ml) (1500 ng/ml)125 uL pour chaque sonde FISH 100 uL