Learn More
Abcam Kit d’analyse de l’activité du facteur de transcription NFkB p50
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
Mesurer l’activité de NFkB p105 / p50 en 1h 30 m dans des extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’évaluation NFkB p50 Transcription Factor Activity AB324202. Sensibilité >0,1875 μg. Utilisation avec microplaques pré-enduites (12 bandes de 8 puits).
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 x 96 Tests |
| État réglementaire | RUO |