Learn More
NH2-C2-NH-Boc, TRC
Code produit 30340516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340516 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6550001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(t-Boc)ethylenediamine
CAS 57260-73-8
Formule moléculaire C7 H16 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme Carbamic acid, N-(2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (2-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, (2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, 1,1-Dimethylethyl (2-aminoethyl)carbamate, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-aminoethane, 2-(N-tert-Butoxycarbonylamino)ethylamine, 2-(tert-Butoxycarbonyl)amino-1-aminoethane, 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethylamine, 2-[[(tert-Butyloxy)carbonyl]amino]ethylamine, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(2-Aminoethyl)carbamic acid tert-butyl ester, N-(t-Butyloxycarbonyl)ethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-diaminoethane, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-ethanediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethylenediamine, N-BOC-ethylenediamine, N-Boc-1,2-diaminoethane, N-Boc-ethane-1,2-diamine, N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-ethylenediamine, [(tert-Butyloxy)carbonyl]-1,2-ethylenediamine, mono-BOC-ethylenediamine, tert-Butyl (2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl N-(2-aminoethyl)carbamate, tert-Butyl [(2-aminoethyl)amino]formate
Formule InChI InChI=1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Nom IUPAC tert-butil N-(2-aminoéthyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Poids de la formule 160.1212