Learn More
MedChemExpress NH2-C2-NH-Boc
Specifications
Specifications
| Pureté | 97.0% |
| CAS | 57260-73-8 |
| Contenu et stockage | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 160.21 g/mol |
| Type de produit | Linker |
| Quantité | 100 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Synonyme | PROTAC Linker 22 |