Learn More
Cytiva Milieux d’affinité à débit rapide activés au NHS Sepharose™ 4
Code produit 10343240 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10343240 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10343240 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17090601
 Article restreint
En stock
À utiliser pour le couplage des protéines et peptides plus petits contenant des amines. Le milieu d’affinité Sepharose 4 à débit rapide activé par NHS Cytiva Life Sciences™ Sepharose™ génère des produits couplés très stables, en particulier à
  • Composé de 4 % de billes d’agarose réticulées, activées au NHS pour le couplage de peptides et de protéines contenant des amines
  • Le couplage NHS (N-hydroxysuccinimide) forme une liaison amide chimiquement stable avec des ligands contenant des groupes amines primaires
  • La résine fournit un bras espaceur au ligand couplé
  • La matrice à débit rapide offre une productivité élevée
  • Le produit couplé est très stable, surtout à pH élevé
  • Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 ml
Stabilité Stable dans des tampons aqueux couramment utilisés à condition que le ligand puisse supporter le pH ou l’environnement chimique
À utiliser avec (application) Pour le couplage des protéines et peptides plus petits contenant des amines
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Type de produit Milieu Sepharose 4 à débit rapide activé par NHS
Débit 150 à 250 cm/μh
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Pression max. 100 kPa
Matrice 4°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 13
Tampon de stockage 100 % d’isopropanol
Type de ligand Activé par N-hydroxysuccinimide (NHS)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow, 25 ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol