Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Code produit 10636375 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μl
4 x 500 μl
Conditionnement:
4 pièces
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636375 4 x 500 μl 4 pièces
10371315 500 μl 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636375 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28951380
 Article restreint
En stock
Microbilles magnétiques de NHS Mag Sepharose pour un enrichissement pratique de certaines protéines à l’aide de techniques de préparation d’échantillons par extraction
NHS Mag Sepharose Ce sont des billes magnétiques conçues pour les techniques d'extraction par affinité, permettant la capture et l'enrichissement rapides de protéines sélectionnées en fonction de leur affinité. Un anticorps ou une autre protéine avec l’affinité souhaitée est couplé(e) de manière covalente au milieu par l’intermédiaire d’amines primaires afin de capturer les protéines cibles d’intérêt.
  • Visible et dense Sepharose billes magnétiques à base de ligand N-hydroxysuccinimide (NHS), faciles à repérer et à collecter pour la protéine cible liée
  • Les microbilles non adhérentes éliminent les effets de cisaillement et la formation d’agrégats. Peuvent être utilisées sans détergents
  • Capture simple de protéines cibles dans de petits ou grands volumes d’échantillons (échelle : faible volume en microlitres à grande quantité en millilitres)
  • Capacité optimisée pour l’enrichissement / la réduction des protéines cibles. Seulement de faibles quantités de molécules de capture liées
  • Protocoles flexibles avec des conditions d’élution optimisées pour les applications en aval telles que l’électrophorèse et la MS
Matrice : Particules d'agarose paramagnétiques, sphériques et fortement réticulées
Ligand : N-hydroxysuccinimide
Densité de ligands : gel 8-μ14 mol/mL
Taille des particules : 37-100 μm
Température de fonctionnement : température ambiante
Solution de stockage : 20 % de 2-propanol
Température de stockage : 4 °C à 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de microbilles NHS Mag Sepharose
Capacité de liaison 8 à 14 mu;m/ml
Concentration de ligand 8 à 14 mu;m/ml
Matrice Particules paramagnétiques sphériques d’agarose hautement réticulée
Granulométrie 37 à 100 μm
Quantité 4 x 500 μl
Contenu et stockage 4°C à 8°C
À utiliser avec (application) Conçu pour le couplage covalent de n’importe quelle protéine ou biomolécule contenant un groupe amino libre et utilisé pour divers types d’expériences d’extraction, pour la recherche de biomarqueurs
Ligand N-hydroxysuccinimide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NHS Mag Sepharose, 4 x 500 ul
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 15% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 100% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.