Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ excel
Code produit 13415187 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13415187 25 ml 25mL
12664557 100 ml 100mL
12621206 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13415187 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17371201
Milieu d’affinité Ni Sepharose excel pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).
  • Chargement direct d’échantillons de culture de cellules eucaryotes contenant des protéines marquées à l’histidine sécrétées avec conservation de la capacité de liaison.
  • Augmente le rendement des protéines cibles et diminue la dégradation grâce à une manipulation réduite et simplifiée des échantillons.
  • Plusieurs formats pour la sélection et la purification préparative des protéines marquées à l’histidine.
  • Le milieu IMAC Ni Sepharose excel est préchargé avec des ions nickel très fortement lié à un ligand chélateur, permettant le chargement d’échantillons qui provoquent généralement la déshybridation des ions métalliques.
  • Ni Sepharose excel est conçu principalement pour la capture et la purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes telles que des cellules d’insectes ou des cellules CHO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon HCl 0,01 M et NaOH 0,01 M (une semaine), EDTA 10 mM, DTT 5 mM, NaOH 1 M, TCEP 5 mM, éthanol bêta-mercapto 20 mM et guanidine-HCl 6 M (24 heures), imidazole 500 mM et EDTA 100 mM (2 heures), 2-propanol 30 %
Type de produit Milieu de chromatographie Ni Sepharose excel
Quantité 25 ml
Débit 150 à 600°cm/h
Plage de pH 2 à 12
Granulométrie 90 mu;m
Type de support 6°% d’agarose hautement réticulé
Contenu et stockage 4° à 30 °C
À utiliser avec (application) Capture et purification de protéines marquées à l’histidine sécrétées dans des surnageants de culture de cellules eucaryotes par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC)
Matrix Ni-sépharose
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • ||Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH208-Contient Nickel. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.