Learn More
Niacine, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit 15508054 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon en verre revêtu de PVC à col large
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15508054 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
15598044 500 g Flacon en verre revêtu de PVC à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15508054 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 274503
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Niacin
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 1.47kg
Poids de la formule 123.11
Qualité FCC / USP