Learn More
Niacine, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Code produit p-5391146 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon en verre revêtu de PVC à col large
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15508054 25 g Flacon en verre ambré à col large 25g
15598044 500 g Flacon en verre revêtu de PVC à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15508054 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 274503
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 59-67-6
Formule moléculaire C6H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 123.11
Numéro MDL MFCD00006391
Clé InChI PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
CID PubChem 938
ChEBI CHEBI:15940
Nom IUPAC Acide pyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Niacin
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1L = 1.47kg
Poids de la formule 123.11
Qualité FCC / USP