Learn More
Nicainoprol, MedChemExpress
Code produit 16485817
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485817 5 mg
16400679 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16485817 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100572
MedChemExpress Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Nicainoprol is a fast-sodium-channel blocking drug, which is a potent antiarrhythmic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicainoprol
CAS 76252-06-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H27N3O3
Quantité 5 mg
Synonyme RU-42924
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (78.49 mM)
SMILES O=C(N1CCCC2=C1C(OCC(O)CNC(C)C)=CC=C2)C3=CC=CN=C3
Poids moléculaire (g/mol) 369.46
Poids de la formule 369.46
Pourcentage de pureté 99.48%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation