Learn More
Nicaraven, MedChemExpress
Code produit 16494386
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494386 100 mg
16433098 10 mg
16419656 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16494386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100592
MedChemExpress Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Nicaraven is a novel chemically synthesized hydroxyl radical-specific scavenger.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicaraven
CAS 79455-30-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16N4O2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.73 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (175.86 mM)
SMILES CC(NC(C1=CC=CN=C1)=O)CNC(C2=CC=CN=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 99.3%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death