Learn More
Nicardipine hydrochloride, 98%
Code produit 15463879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463879 5 g 5g
15453879 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463879 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61269.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
L-type calcium channel blocker | CAS: 54527-84-3 | C26H30ClN3O6 | 515.991 g/mol
L-type calcium channel blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54527-84-3
Formule moléculaire C26H30ClN3O6
Poids moléculaire (g/mol) 515.991
Numéro MDL MFCD00057327
Clé InChI AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nicardipine hydrochloride, cardene, nicardipine hcl, perdipine, nicodel, loxen, angioglebil, bionicard, nicardil, perdipina
CID PubChem 41114
Nom IUPAC 5-O-[2-[benzyl(methyl)amino]ethyl] 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)C(=O)OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)C3=CC(=CC=C3)[N+](=O)[O-])C(=O)OC.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicardipine hydrochloride
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,6495
Poids de la formule 515.99
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Powder