Learn More
Nicardipine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Nicardipine hydrochloride (YC-93) is a calcium channel blocker with an IC50 of 1 μM for blocking cardiac calcium channels. Nicardipine hydrochloride acts as an agent for chronic stable angina and for controlling blood pressure.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nicardipine hydrochloride |
| CAS | 54527-84-3 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H30ClN3O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | YC-93 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.83 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCCN(C)CC2=CC=CC=C2)=O)C1C3=CC=CC([N+]([O-])=O)=C3)OC.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 515.99 |
| Afficher plus |