Learn More
Nicergoline, TRC
Code produit 30481207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481207 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN3945501G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nicergoline
CAS 27848-84-6
Formule moléculaire C24 H26 Br N3 O3
Quantité 1 g
Synonyme Nicergoline, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','8-(5-bromo-3-pyridinecarboxylate)','(8β)-, Ergoline-8-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester)','(8β)- (9CI), Ergoline-8β-methanol','10-methoxy-1,6-dimethyl-','5-bromonicotinate (ester) (8CI), Indolo[4,3-fg]quinoline','ergoline-8-methanol deriv., Nicotinic acid','5-bromo-','(10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8β-yl)methyl ester (8CI), 1,6-Dimethyl-8β-(5-bromonicotinoyloxymethyl)-10α-methoxyergoline, Cergodum, Circo-Maren, Dilasenil, Duracebrol, Ergobel, Ergotop, FI 6714, MNE, Memoq, NSC 150531, Nicergolent, Nicotergoline, Sermion, TA 079, Vasospan
Formule InChI InChI=1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
SMILES CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Nom IUPAC [(6aR,9R,10aS)-10a-méthoxy-4,7-diméthyl-6a,8,9,10-tétrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoléine-9-yl]méthyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 484.39
Poids de la formule 483.1158