Learn More
Invitrogen™ Nick Translation System
Code produit 10634623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10634623 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10634623 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 18160010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Système de translation de coupure
Le système de translation de coupure est idéal pour le marquage radioactif et non radioactif de l’ADN. Système de translation de coupure :
  • Donne cinq solutions de nucléotides pré-mélangées pour une flexibilité dans l’incorporation de nucléotides marqués.
  • Donne >108 cpm / µg d’ADN de contrôle en utilisant [ - 32 P]-dCTP.
  • Marque 1 μg d’ADN en une seule réaction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Le système de translation de coupure comprend un mélange d’enzymes contenant de l’ADN polymérase I et DNase I, des dNTPs, de l’ADN de contrôle, du tampon d’arrêt et de l’eau distillée. Conserver à -20°C. Garanti stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
    Méthode de détection Radioactif, fluorescent
    Type de produit final Sondes (ADN marqué)
    Labeling Target ADN (général)
    Comprend l’étiquette ou le colorant Non
    Méthode d’étiquetage Marquage direct
    Type de produit Système de translation de coupure
    Quantité 50 réactions
    Conditions d’expédition Glace