Learn More
Nickel Electro™ Couvercles de boîtes Nickel 201
Code produit 12767376 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
12767376 75 mm 1 pièce
12747376 60 mm 1 pièce
12787376 90 mm 1 pièce
12777376 85 mm 1 pièce
12737376 55 mm 1 pièce
12757376 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12767376 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 545
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les couvercles de boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faits pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Surface lisse
  • Conductivité thermique et électrique élevée
  • Faible teneur en gaz.
  • Pression de vapeur faible
  • Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Matériau Nickel
Type Couvercle de boîte
Diamètre (métrique) 75 mm