Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201
Code produit 12797356 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diamètre (métrique):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12797356 110 ml 75 mm 25 mm 1 pièce
12777356 45 ml 60 mm 16 mm 1 pièce
12767356 45 ml 55 mm 19 mm 1 pièce
12717366 100 ml 90 mm 16 mm 1 pièce
12787356 73 ml 70 mm 19 mm 1 pièce
12707366 170 ml 85 mm 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12797356 Fournisseur Nickel Electro™ Code fournisseur 505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.50€
    34.37€ / 1 pièces
    Économisez 2.13€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Les boîtes en nickel 201 Nickel Electro™ sont faites pour résister aux environnements corrosifs, ce qui les rend utiles pour maintenir la pureté du produit.
  • Pureté du nickel de 99,6 %
  • Surface lisse
  • Conductivité thermique et électrique élevée
  • Faible teneur en gaz.
  • Pression de vapeur faible
  • Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 110 ml
Matériau Nickel
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Luminosité
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 75 mm