Learn More
Nickel, 99,97 %, (métaux à l’état de traces), sphères, de 5 à 11 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533951 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201672500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel
Note relative au nom p.a.
CAS 7440-02-0
Point de fusion 1455.0°C
Point d’ébullition 2732.0°C to 2837.0°C
% min. CAS 99.95
% max. CAS 100.0
Densité 8.9
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.97%
Forme Sphères
Formule moléculaire Ni
Numéro MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Fieser 12,335; 13,197; 17,296
Merck Index 15, 6583
Synonyme raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
Clé InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
Nom IUPAC nickel
Poids moléculaire (g/mol) 58.69
CID PubChem 935
ChEBI CHEBI:28112
Poids de la formule 58.7
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.