Learn More
Acétylacétonate de nickel, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10371094 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10371094 100 g Flacon en verre 100g
10251123 5 g Flacon en verre 5g
10437710 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10371094 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128261000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3264-82-2 | C10H14NiO4 | 256.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3264-82-2
Formule moléculaire C10H14NiO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.91
Numéro MDL MFCD00000024
Clé InChI BMGNSKKZFQMGDH-FDGPNNRMSA-L
Synonyme nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
CID PubChem 53384569
Nom IUPAC nickel(+)2+) ; (E)-4-oxodent-2-en-2-olate
SMILES [Ni++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel acetylacetonate
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 230°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 220°C (11.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Complexometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Fieser 05,471; 06,417; 07,250; 08,42; 17,201
Merck Index 15, 6585
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,insoluble in ether and ligroin
Poids de la formule 256.9
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide