Learn More
Pièces de nickel-chrome, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) de longueur, 99 % (base de métaux), Si nominal 1,5 %, Thermo Scientific™
Code produit 11398388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398388 5 g 5g
11388388 25 g 25g
11378388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040437.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Matériau à haute résistivité pour l’industrie électronique
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
Nom IUPAC chromium nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium pieces
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) length
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids ≈0.21g/piece
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Si nomin.al 1.5%