Learn More
Balle nickel-chrome, dia. 3,175 mm (0,125 po) x 6,35 mm (0,25 po) de longueur 99,95, % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit 11314488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314488 50 g 50g
11304488 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042367.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium slug
Note relative au nom 3.175mm(0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Poids ≈0.43g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Nom IUPAC Chrome, nickel
Pourcentage de pureté 99.95%