Learn More
Lingot de nickel-chrome, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,5 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium slug |
| Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Quantité | 10 g |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈3.4g/slug |
| Forme | Pastille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Nom IUPAC | chromium nickel |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |