Learn More
Lingot de nickel-chrome, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394478 50 g 50g
11384478 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394478 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042366.18
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 11106-97-1 | Molecular Formula: CrNi | Molecular Weight: 110.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Poids ≈1.7g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC Chrome, nickel
Pourcentage de pureté 99.95%