Learn More
Nickel-chrome, cible de pulvérisation, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474805 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15474805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040870.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium, sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 11106-97-1
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire CrNi
Numéro MDL MFCD00673110
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cr].[Ni]
Nom IUPAC chromium nickel
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
CID PubChem 11320920
Pourcentage de pureté 99.95%