Learn More
Fil de chrome nickel, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nickel Chromium wire |
| Note relative au nom | 0.2mm (0.008 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Quantité | 100 m |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈0.21g/m |
| Forme | Câble |
| Nom IUPAC | chromium nickel |